ContactUsLinkComponent
Anticorps polyclonal de lapin anti-ATG5
Anticorps polyclonal de lapin anti-ATG5
  ANTIA304902-100
New Product
undefined
Anticorps polyclonal de lapin anti-ATG5
  ANTIA304902-100
New Product
  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    APG 5
  • Symbole de l'antigène:
    ATG5
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Rabbit
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Formulaire:
    Liquid
  • ID de gène:
    UniprotID# Q9H1Y0
  • Synonymes antigène:
    APG5|APG5-like|APG5L|Apoptosis-specific protein|APG5 autophagy 5 like|APG5 like|APG 5L|APG5L/ATG5|Apoptosis specific protein
  • Storage buffer:
    Supplied in phosphate buffered saline with 50% glycerol and 0,09% sodium azide
  • Température de stockage:
    Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Concentration:
    1 mg/ml
  • Température de transport:
    Shipped on blue ice at 4 °C
  • Immunogène:
    Synthetic peptide from the N - terminal of human ATG5.
  • Tested applications:
    ICC/IF
  • Purification:
    Peptide affinity purification
  • Type de conditionnement:
    Plastic vial
  • Cdt:
    100 µG
Anticorps polyclonal de lapin contre ATG5 pour WB et ICC/ IF avec des échantillons humains.
  • Applications validées : WB, ICC/ IF
  • Dilutions recommandées : WB : 1:1000, ICC/IF : 1:100
Type : Primaire
Antigène : ATG5
clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain