Anticorps polyclonal de lapin anti-ATG12
ANTIA304900-100
New Product
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:Apg12
- Symbole de l'antigène:ATG12
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:UniprotID# O94817
- Synonymes antigène:Autophagy 12|Autophagy-related protein 12|APG12-like|ATG12_HUMAN|FBR93|ATG12|ATG12 autophagy related 12 homolog|ATG12 autophagy related 12 homolog (S. cerevisiae)|APG12L
- Storage buffer:Supplied in phosphate buffered saline with 50% glycerol and 0,09% sodium azide
- Température de stockage:Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Concentration:1 mg/ml
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- Immunogène:Synthetic peptide from the C - terminal of human ATG12.
- Tested applications:ICC/IF
- Purification:Peptide affinity purification
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:100 µG
Anticorps polyclonal de lapin contre ATG12 pour WB et ICC/ IF avec des échantillons humains.
- Applications validées : WB, ICC/ IF
- Dilutions recommandées : WB : 1:1000, ICC/IF : 1:100
Type : Primaire
Antigène : ATG12
clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain