Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Anticorps polyclonal de lapin anti-ATG4D
Anticorps polyclonal de lapin anti-ATG4D
Catalog # ANTIA304858-100
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product
undefined
Anticorps polyclonal de lapin anti-ATG4D
Catalog # ANTIA304858-100
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product

Specifications

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    9830134P12Rik
  • Symbole de l'antigène:
    ATG4D
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Rabbit
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Formulaire:
    Liquid
  • ID de gène:
    UniprotID# Q86TL0
  • Synonymes antigène:
    ATG4 autophagy related 4 homolog D (S. cerevisiae)|APG4D|APG4, S. cerevisiae, homolog of, D|AUT like 4 cysteine endopeptidase|Atg4dl|APG4 autophagy 4 homolog D|APG4 D|ATG4D_HUMAN|ATG4D
  • Storage buffer:
    Supplied in phosphate buffered saline with 50% glycerol and 0,09% sodium azide
  • Molecular weight:
    ~53 kDa
  • Température de stockage:
    Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Concentration:
    1 mg/ml
  • Température de transport:
    Shipped on blue ice at 4 °C
  • Immunogène:
    Synthetic peptide from the N - terminal of Human ATG4D (aa. 98 - 108).
  • Tested applications:
    ICC/IF
  • Purification:
    Peptide affinity purification
  • Type de conditionnement:
    Plastic vial
  • Cdt:
    100 µG

Specifications

About this item

Anticorps polyclonal de lapin contre ATG4D pour WB et ICC/ IF avec des échantillons humains.

  • Applications validées : WB, ICC/ IF
  • Dilutions recommandées : WB : 1:1000, ICC/IF : 1:100

Type : Primaire
Antigène : ATG4D
clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain