Anticorps polyclonal de lapin anti-ATG4A
Catalog # ANTIA304854-100
Supplier: ANTIBODIES.COM
New Product
Specifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:AI627006
- Symbole de l'antigène:ATG4A
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human
- Western blot:Yes
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:UniprotID# Q8WYN0
- Synonymes antigène:Atg4al|AUT-like 2 cysteine endopeptidase|ATG4A|ATG4 autophagy related 4 homolog A (S. cerevisiae)|Apg4a|ATG4 autophagy related 4 homolog A|AUT like 2 cysteine endopeptidase|ATG4A_HUMAN|APG4 autophagy 4 homolog A
- Storage buffer:Supplied in phosphate buffered saline with 50% glycerol and 0,09% sodium azide
- Molecular weight:~48 kDa
- Température de stockage:Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Concentration:1 mg/ml
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- Immunogène:Synthetic peptide from the N - terminal of Human ATG4A (aa. 58 - 70).
- Tested applications:ICC/IF
- Purification:Peptide affinity purification
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:100 µG
Specifications
About this item
Anticorps polyclonal de lapin contre ATG4A pour WB et ICC/ IF avec des échantillons humains.
- Applications validées : WB, ICC/ IF
- Dilutions recommandées : WB : 1:1000, ICC/IF : 1:100
Type : Primaire
Antigène : ATG4A
clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain