Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
 
Anticorps monoclonal de souris anti-ABCC9 [clone : S319A-14]
Catalog # ANTIA304816-100
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product
undefined
Anticorps monoclonal de souris anti-ABCC9 [clone : S319A-14]
Catalog # ANTIA304816-100
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product

Specifications

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    ABC37
  • Symbole de l'antigène:
    ABCC9
  • Clonalité:
    Monoclonal
  • Clone:
    S319A-14
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Mouse
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Isotype:
    IgG2a
  • Réactivité:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Formulaire:
    Liquid
  • ID de gène:
    UniprotID# P70170
  • Synonymes antigène:
    ABCC9_HUMAN|ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 9|CANTU|AI414027|ATFB12|ABCC9|ATP-binding cassette transporter sub-family C member 9|AI449286|ATP-binding cassette sub-family C member 9
  • Storage buffer:
    Supplied in phosphate buffered saline, pH 7,4, with 50% glycerol and 0,1% sodium azidelak
  • Molecular weight:
    ~120 kDa
  • Température de stockage:
    Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Concentration:
    1 mg/ml
  • Température de transport:
    Shipped on blue ice at 4 °C
  • Immunogène:
    Fusion protein amino acids 1505 - 1546 (SSIVDAGLVLVFSEGILVECDTGPNLLQHKNGLFSTLVMTNK, cytoplasmic C - terminus) of mouse SUR2A.
  • Tested applications:
    IHC, ICC/IF
  • Purification:
    Protein G purification
  • Type de conditionnement:
    Plastic vial
  • Cdt:
    100 µG

Specifications

About this item

Anticorps monoclonal de souris [S319A-14] dirigé contre ABCC9 pour WB, IHC et ICC/IF avec des échantillons provenant d'humains, de souris et de rats.

  • Applications validées : WB, IHC, ICC/ IF
  • Dilutions recommandées : WB : 1:1000

Type : Primaire
Antigène : ABCC9
clonalité : Monoclonal
Clone : S319A-14
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Souris
Isotype: IgG2a
Réactivité: Humain, souris, rat