Anticorps monoclonal de souris anti-Ataxine 1 [Clone : S65-37]
N° de catalogue ANTIA304806-100
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
New Product
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:alternative ataxin1
- Symbole de l'antigène:Ataxin 1
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:S65-37
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Mouse
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:IgG1
- Réactivité:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:UniprotID# P54254
- Synonymes antigène:D6S504E|Ataxin 1|Spinocerebellar ataxia type 1 protein|ATX1_HUMAN|Ataxin-1|SCA1|ATX1|Atxn1|OTTHUMP00000016065
- Storage buffer:Supplied in phosphate buffered saline, pH 7,4, with 50% glycerol and 0,1% sodium azidelak
- Molecular weight:~85 kDa
- Température de stockage:Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Concentration:1 mg/ml
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- Immunogène:Synthetic peptide amino acids 746 - 761 (RKRRWSAPETRKLEKS) of mouse ataxin - 1. Rat: 93% identity (15/16 amino acids identical). Human: 87% identity (14/16 amino acids identical)..
- Tested applications:ICC/IF
- Purification:Protein G purification
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:100 µG
Spécifications
À propos de cet article
Anticorps monoclonal de souris [S56-37] dirigé contre Ataxine 1 pour WB et ICC/IF avec des échantillons provenant d'humains, de souris et de rats.
- Applications validées : WB, ICC/ IF
- Dilutions recommandées : WB : 1:1000
Type : Primaire
Antigène : Antaxine 1
clonalité : Monoclonal
Clone : S65-37
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Souris
Isotype: IgG1
Réactivité: Humain, souris, rat