Anticorps monoclonal de souris anti-Ankyrine B [Clone : S105-13]
ANTIA304742-100
New Product
- Type d'anticorps:Primaire
- Symbole de l'antigène:Ankyrin B
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:S105-13
- Conjugaison:Unconjugated
- Hôte:Mouse
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:IgG1
- Réactivité:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:UniprotID# Q01484
- Storage buffer:Supplied in phosphate buffered saline, pH 7,4, with 50% glycerol and 0,09% sodium azide
- Molecular weight:~200 kDa
- Température de stockage:Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Concentration:1 mg/ml
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- Immunogène:Synthetic peptide amino acids 203 - 496 of human Ankyrin - B.
- Tested applications:IHC, ICC/IF
- Purification:Protein G purification
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:100 µG
Anticorps monoclonal de souris [S105-13] dirigé contre l'Ankyrine B pour WB, IHC et ICC/IF avec des échantillons provenant d'humains, de souris et de rast.
- Applications validées : WB, IHC, ICC/ IF
- Dilutions recommandées : WB : 1:1000, IHC : 1:200, ICC/IF : 1:200
Type : Primaire
Antigène : Ankyrin B
Clonalité : Monoclonal
Clone : S105-13
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Souris
Isotype: IgG1
Réactivité: Humain, souris, rat