Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Anticorps monoclonal de souris anti-4 Hydroxy-2-hexénal [Clone : 5C11.1]
Anticorps monoclonal de souris anti-4 Hydroxy-2-hexénal [Clone : 5C11.1]
N° de catalogue ANTIA304706-100
Fournisseur:  ANTIBODIES.COM
New Product
undefined
Anticorps monoclonal de souris anti-4 Hydroxy-2-hexénal [Clone : 5C11.1]
N° de catalogue ANTIA304706-100
Fournisseur:  ANTIBODIES.COM
New Product

Spécifications

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Symbole de l'antigène:
    4-Hydroxy-2-hexenal
  • Clonalité:
    Monoclonal
  • Clone:
    5C11.1
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hôte:
    Mouse
  • Isotype:
    IgG1
  • Réactivité:
    Species independent
  • Western blot:
    Yes
  • Formulaire:
    Liquid
  • Storage buffer:
    Supplied in phosphate buffered saline, pH 7,4, with 50% glycerol and 0,09% sodium azide
  • Température de stockage:
    Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Concentration:
    1 mg/ml
  • Température de transport:
    Shipped on blue ice at 4 °C
  • Immunogène:
    Synthetic 4 - Hydroxy - 2 - hexenal modified Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
  • Purification:
    Protein G purification
  • Type de conditionnement:
    Plastic vial
  • Cdt:
    100 µG

Spécifications

À propos de cet article

Anticorps monoclonal de souris [5C11.1] contre le 4-Hydroxy-2-hexénal pour WB et ELISA avec des échantillons dérivés d'espèces indépendantes.

  • Applications validées : WB, ELISA
  • Dilutions recommandées : WB : 1:1000, ELISA : 1:1000

Type : Primaire
Antigène : 4-Hydroxy-2-hexenal
Clonalité : Monoclonal
Clone : 5C11.1
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Souris
Isotype: IgG1
Réactivité: Espèces indépendantes