Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Anticorps polyclonal de chèvre IgG H&L anti-alligator
Anticorps polyclonal de chèvre IgG H&L anti-alligator
Catalog # ANTIA295031-1
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product
Anticorps polyclonal de chèvre IgG H&L anti-alligator
Catalog # ANTIA295031-1
Supplier:  ANTIBODIES.COM
New Product

Specifications

  • Type d'anticorps:
    Secondaire
  • Symbole de l'antigène:
    Alligator IgG H&L
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hôte:
    Goat
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Alligator
  • Western blot:
    Yes
  • Formulaire:
    Liquid
  • Fragment d'anticorps:
    Whole Molecule
  • Storage buffer:
    Supplied in phosphate buffered saline with 0,09% sodium azide
  • Température de stockage:
    Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Concentration:
    1 mg/ml
  • Température de transport:
    Shipped on blue ice at 4 °C
  • Tested applications:
    IHC, ICC
  • Purification:
    Antigen affinity purification
  • Type de conditionnement:
    Plastic vial
  • Cdt:
    1 mg

Specifications

About this item

Anticorps secondaire anti-alligator IgG H&L de chèvre pour WB, IHC, ICC et ELISA avec des échantillons dérivés de l'alligator.

  • Applications validées : WB, IHC, ICC, ELISA
  • Dilutions recommandées : ELISA : 1:1000 à 1:30000 ; ELISA (anticorps de capture) : 1:100 à 1:500, ICC : 1:200 à 1:2000, IHC : 1:200 à 1:2000, WB : 1:1000 à 1:30000

Type : Secondaire
Antigène : Alligator IgG H&L
Clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Chèvre
Isotype: IgG
Réactivité : Alligator