Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Anticorps recombinant de lapin anti-récepteur des androgènes [Clone : RM255]
Anticorps recombinant de lapin anti-récepteur des androgènes [Clone : RM255]
N° de catalogue ANTIA290850-100
Fournisseur:  ANTIBODIES.COM
New Product
Anticorps recombinant de lapin anti-récepteur des androgènes [Clone : RM255]
N° de catalogue ANTIA290850-100
Fournisseur:  ANTIBODIES.COM
New Product

Spécifications

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    AIS
  • Symbole de l'antigène:
    Androgen Receptor
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    RM255
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • Hôte:
    Rabbit
  • ImmunoChimie:
    Yes
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Formulaire:
    Liquid
  • ID de gène:
    UniprotID# P10275
  • Synonymes antigène:
    Androgen Receptor| Kennedy disease)|Androgen receptor (dihydrotestosterone receptor| testicular feminization|AR|ANDR_HUMAN|androgen receptor splice variant 4b|Androgen nuclear receptor variant 2| spinal and bulbar muscular atrophy
  • Storage buffer:
    Supplied in phosphate buffered saline with 50% glycerol, 1% BSA, and 0,09% sodium azide
  • Température de stockage:
    Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Température de transport:
    Shipped on blue ice at 4 °C
  • Immunogène:
    Synthetic peptide corresponding to the C terminus of Androgen Receptor.
  • Tested applications:
    IHC
  • Purification:
    Protein A chromatography
  • Type de conditionnement:
    Plastic vial
  • Cdt:
    100 µl

Spécifications

À propos de cet article

Anticorps monoclonal de lapin recombinant [RM255] contre le récepteur des androgènes pour IHC et WB avec des échantillons humains.

  • Applications validées : IHC, WB
  • Dilutions recommandées : IHC : 1:200 à 1:2000, WB : 1:200 à 1:1000

Type : Primaire
Antigène : Récepteur des androgènes
Clonalité : Recombinant
Clone : RM255
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain