Anticorps polyclonal de chèvre anti-ACACB
N° de catalogue ANTIA286062-100
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
New Product
Spécifications
- Type d'anticorps:Primaire
- Symbole de l'antigène:ACACB
- Clonalité:Polyclonal
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Goat
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:IgG
- Réactivité:Human
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:100705, 116719
- Storage buffer:Supplied in tris buffered saline, pH 7,3, with 0,02% sodium azide and 0,5% BSA
- Sequence:C-TLNVQESGRVKYIKR
- Température de stockage:Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Concentration:100 µg at 0,5 mg/ml
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- Immunogène:Synthetic peptide corresponding to the internal region of mouse ACACB.
- Tested applications:IHC
- Purification:Purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:100 µG
Spécifications
À propos de cet article
Anticorps polyclonal de chèvre contre ACACB pour ELISA et IHC avec des échantillons humains.
- Applications validées : ELISA, IHC
Type : Primaire
Antigène : ACACB
Clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Chèvre
Isotype: IgG
Réactivité : Humain