Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Anticorps polyclonal de chèvre anti-ABCA4
Anticorps polyclonal de chèvre anti-ABCA4
  ANTIA285991-100
New Product
Anticorps polyclonal de chèvre anti-ABCA4
  ANTIA285991-100
New Product

 

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    ABC 10
  • Symbole de l'antigène:
    ABCA4
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hôte:
    Goat
  • ImmunoFluorescence:
    Yes
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human
  • Formulaire:
    Liquid
  • ID de gène:
    24
  • Synonymes antigène:
    ABC A4|ABC transporter, retinal-specific|ABCA 4|ABCR|ARMD 2|ABCA4_HUMAN|ABC10|ARMD2|ABCA4
  • Storage buffer:
    Supplied in tris buffered saline, pH 7,3, with 0,02% sodium azide and 0,5% BSA
  • Sequence:
    C-KQQTESHDLPLHPR
  • Température de stockage:
    Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Concentration:
    100 µg at 0,5 mg/ml
  • Température de transport:
    Shipped on blue ice at 4 °C
  • Immunogène:
    Synthetic peptide corresponding to the C terminus of human ABCA4.
  • Purification:
    Purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide
  • Type de conditionnement:
    Plastic vial
  • Cdt:
    100 µG

 

 

Anticorps polyclonal de chèvre contre ABCA4 pour ELISA et IF avec des échantillons humains.

  • Applications validées : ELISA, IF

Type : Primaire
Antigène : ABCA4
clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Chèvre
Isotype: IgG
Réactivité : Humain