Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Anticorps polyclonal de chèvre anti-récepteur de l'adénosine A1
Anticorps polyclonal de chèvre anti-récepteur de l'adénosine A1
N° de catalogue ANTIA285979-100
Fournisseur:  ANTIBODIES.COM
New Product
Anticorps polyclonal de chèvre anti-récepteur de l'adénosine A1
N° de catalogue ANTIA285979-100
Fournisseur:  ANTIBODIES.COM
New Product

Spécifications

  • Type d'anticorps:
    Primaire
  • Nom de l'antigène:
    A1AR
  • Symbole de l'antigène:
    Adenosine A1 Receptor
  • Clonalité:
    Polyclonal
  • Conjugaison:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Cytométrie en flux:
    Yes
  • Hôte:
    Goat
  • Isotype:
    IgG
  • Réactivité:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Formulaire:
    Liquid
  • ID de gène:
    134, 11539, 29290
  • Synonymes antigène:
    ADORA 1|A1R|RDC7|Adenosine receptor A1|ADORA1|AA1R|Adenosine A1 Receptor|RDC 7|AA1R_HUMAN
  • Storage buffer:
    Supplied in tris buffered saline, pH 7,3, with 0,02% sodium azide and 0,5% BSA
  • Sequence:
    NDHFRCQPAPPIDED
  • Température de stockage:
    Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Concentration:
    100 µg at 0,5 mg/ml
  • Température de transport:
    Shipped on blue ice at 4 °C
  • Immunogène:
    Synthetic peptide corresponding to the C terminus of human Adenosine A1 Receptor.
  • Purification:
    Purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide
  • Type de conditionnement:
    Plastic vial
  • Cdt:
    100 µG

Spécifications

À propos de cet article

Anticorps polyclonal de chèvre contre le récepteur de l'adénosine A1 pour ELISA, WB et cytométrie de flux avec des échantillons humains.

  • Applications validées : ELISA, WB, cytométrie de flux

Type : Primaire
Antigène : Récepteur A1 de l'adénosine
Clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Chèvre
Isotype: IgG
Réactivité : Humain