Anticorps recombinant anti-ACE2 de lapin [clone : ACE2/6788R]
ANTIA278644-100
New Product
- Type d'anticorps:Primaire
- Nom de l'antigène:ACE 2
- Symbole de l'antigène:ACE2
- Clonalité:Recombinant
- Clone:ACE2/6788R
- Conjugaison:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hôte:Rabbit
- ImmunoChimie:Yes
- Isotype:IgG kappa
- Réactivité:Human
- Formulaire:Liquid
- ID de gène:UniprotID# Q9BYF1
- Synonymes antigène:ACEH|Angiotensin converting enzyme homolog|Angiotensin Converting Enzyme 2|ACE2|Angiotensin I Converting Enzyme (peptidyl dipeptidase A) 2|ACE related carboxypeptidase|ACE-related carboxypeptidase|ACE2_HUMAN|Angiotensin converting enzyme like protein
- Storage buffer:Supplied in 10 mM phosphate buffered saline; without sodium azide and carrier free
- Molecular weight:92 kDa
- Température de stockage:Shipped at 4 °C. Upon delivery aliquot and store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
- Concentration:1 mg/ml
- Température de transport:Shipped on blue ice at 4 °C
- Immunogène:Recombinant fragment, around amino acids 705 - 805, of human ACE2. The exact sequence is proprietary.
- Tested applications:IHC-P
- Purification:Protein A/G chromatography
- Type de conditionnement:Plastic vial
- Cdt:100 µG
Anticorps monoclonal de lapin recombinant [ACE2/6788R] contre l’ACE2 pour ELISA et IHC-P avec des échantillons humains.
- Applications validées : ELISA, IHC-P
- Dilutions recommandées : IHC-P : 1 à 2 µg/ml
Type : Primaire
Antigène : ACE2
clonalité : Recombinant
Clone : ACE2/6788R
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG kappa
Réactivité : Humain