HCl + HF
HCl + HF
Blue HDPE drum, 140 L
N° de catalogue PRLS90334.9200
Toxique
Corrosif
Irritant
Fournisseur:   PROLABO CMP
HCl + HF
N° de catalogue PRLS90334.9200
Fournisseur:  PROLABO CMP
Numéro CAS:  
HCl + HF
Blue HDPE drum, 140 L
Numéro CAS:  
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 140 L
Product Details & Documents
In accordance with the operating mode: 22,5 liters Hydrofluoric acid 48% Ref VWR 20319 22,5 liters hydrochloric acid 37% Ref VWR20252 110 liters deionised water.
  • Point d'ébullition:100 °C
  • UN:2922
  • ADR:8,II
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Blue HDPE drum
  • Cdt:
    140 L