HNO₃ + HF
HNO₃ + HF
Blue HDPE drum, 70 L
N° de catalogue PRLS90332.9120
Corrosif
Toxique
Fournisseur:   PROLABO CMP
HNO₃ + HF
N° de catalogue PRLS90332.9120
Fournisseur:  PROLABO CMP
Numéro CAS:  
HNO₃ + HF
Blue HDPE drum, 70 L
Numéro CAS:  
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 70 L
Product Details & Documents
In accordance with the operating mode: 30 liters nitric acid 69% Ref VWR 20425 3 liters hydrofluoric acid 40% Ref VWR 20307 37 liters deionized water.
  • Point d'ébullition:100 °C
  • UN:2922
  • ADR:6.1,II
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Blue HDPE drum
  • Cdt:
    70 L