V.C.N. Supplement
V.C.N. Supplement, 5×500 ml, 5 Vial
N° de catalogue HIMEFD023-5X5VL
Fournisseur:   HIMEDIA
V.C.N. Supplement
N° de catalogue HIMEFD023-5X5VL
Fournisseur:  HIMEDIA
Numéro CAS:  
V.C.N. Supplement
V.C.N. Supplement, 5×500 ml, 5 Vial
Numéro CAS:  
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 VIA
Product Details & Documents
An antibiotic supplement, recommended for the selective isolation of N. gonorrhoeae and N. meningitidis.
  • Store at 2 to 8 °C
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    5 Vial
  • Désignation:
    V.C.N. Supplement, 5×500 ml