TOC Standard Solution
TOC Standard Solution
TOC standard solution, 1000 mg/L, 500 mL
N° de catalogue CMPLTOC1000.L5
TOC Standard Solution
N° de catalogue CMPLTOC1000.L5
Numéro CAS:  
TOC Standard Solution
TOC standard solution, 1000 mg/L, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    TOC standard solution, 1000 mg/L
  • Cat. No.:
    CMPLTOC1000.L5
  • Conditions de transport:
    48 months - Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15...25 °C