Compact Dot Matrix Printer and Papers
Compact dot matrix printer, 114,6×188,2×88,6 mm, 1,5 kg
Catalog # 611-5843
Supplier: Sartorius Balances
Aller à :
Product Details & Documents
Dot Matrix printer for Sartorius balances.
- Acquisition and documentation of current measurement data
- Compact and robust design
- High printing speed
Documents
Spécifications
- Poids:1,5 kg
- Désignation:Compact dot matrix printer
- l×p×h:114,6×188,2×88,6 mm
Accessories
Informations sur le produit
- Catalog #DésignationPourAvailabilityPrice
- 611-5844Printer paper for YDP50, 57×50 mm, 1 kg, W×D×H: 120×315×70 mmYDP50 printerConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 35,40 €