ContactUsLinkComponent
Anti-NK1.1 (CD161) Mouse Monoclonal Antibody [clone: PK136] (PerCP-Cy5.5)
undefined
Anti-NK1.1 (CD161) Mouse Monoclonal Antibody [clone: PK136] (PerCP-Cy5.5)
  • Catalog No:
  • STMC60103PS
  • STMC60103PS.1
  • Nom de l'antigène:
  • NK1.1 (CD161)
  • NK1.1 (CD161)
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®
  • PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®
  • Clone:
  • PK136
  • PK136
  • Réactivité:
  • Mouse
  • Mouse
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID de gène:
  • 17059
  • 17059
  • Isotype:
  • IgG2a kappa
  • IgG2a kappa
Frequently Bought Together