ContactUsLinkComponent
Anti-Igg1 Isotype Control Mouse Monoclonal Antibody [clone: MOPC-21] (APC)
Anti-Igg1 Isotype Control Mouse Monoclonal Antibody [clone: MOPC-21] (APC)
Certificates
undefined
Anti-Igg1 Isotype Control Mouse Monoclonal Antibody [clone: MOPC-21] (APC)
Specifications
  • Catalog No:
  • STMC60070AZ.1
  • STMC60070AZ
  • Nom de l'antigène:
  • Igg1 Isotype Control
  • Igg1 Isotype Control
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • APC (Allophycocyanin)
  • APC (Allophycocyanin)
  • Clone:
  • MOPC-21
  • MOPC-21
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • Isotype:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa