ContactUsLinkComponent
Anti-SSEA-4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MC-813-70] (FITC)
undefined
Anti-SSEA-4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MC-813-70] (FITC)
  • Catalog No:
  • STMC60062FI.1
  • STMC60062FI
  • Nom de l'antigène:
  • SSEA-4
  • SSEA-4
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • Clone:
  • MC-813-70
  • MC-813-70
  • Réactivité:
  • Rabbit, Rhesus monkey, Chicken, Human, Dog, Rat, Mouse, Cat
  • Rabbit, Rhesus monkey, Chicken, Human, Dog, Rat, Mouse, Cat
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID de gène:
  • 330401
  • 330401
  • Isotype:
  • IgG3 kappa
  • IgG3 kappa
Frequently Bought Together