ContactUsLinkComponent
Anti-CD4 Rat Monoclonal Antibody [clone: RM4-5] (PerCP-Cy5.5)
Anti-CD4 Rat Monoclonal Antibody [clone: RM4-5] (PerCP-Cy5.5)
Certificates
undefined
Anti-CD4 Rat Monoclonal Antibody [clone: RM4-5] (PerCP-Cy5.5)
Specifications
  • Catalog No:
  • STMC60017PS.1
  • STMC60017PS
  • Nom de l'antigène:
  • CD4
  • CD4
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®
  • PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)/Cy5.5®
  • Clone:
  • RM4-5
  • RM4-5
  • Réactivité:
  • Mouse
  • Mouse
  • Hôte:
  • Rat
  • Rat
  • ID de gène:
  • 12504
  • 12504
  • Isotype:
  • IgG2a kappa
  • IgG2a kappa