ContactUsLinkComponent
Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OKT4] (APC)
Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OKT4] (APC)
Certificates
undefined
Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OKT4] (APC)
Specifications
  • Catalog No:
  • STMC60016AZ.1
  • STMC60016AZ
  • Nom de l'antigène:
  • CD4
  • CD4
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • APC (Allophycocyanin)
  • APC (Allophycocyanin)
  • Clone:
  • OKT4
  • OKT4
  • Réactivité:
  • Cynomolgus monkey, Sooty mangabey, Rhesus monkey, Chimpanzee, Human
  • Cynomolgus monkey, Sooty mangabey, Rhesus monkey, Chimpanzee, Human
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID de gène:
  • 920
  • 920
  • Isotype:
  • IgG2b kappa
  • IgG2b kappa