0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Tests
Tests ELISA
Human Amyloid beta 42 ELISA Kit
Human Amyloid beta 42 ELISA Kit
ENZONOV-BG-HUM1003
:
ENZO LIFE SCIENCES
New Product
:
Human Amyloid beta 42 ELISA Kit
ENZONOV-BG-HUM1003
:
ENZO LIFE SCIENCES
New Product
:
Cdt:
96 Tests
Hôte:
Primary antibody reactivity:
Désignation:
Human Amyloid beta 42 ELISA kit
Environmentally Preferable:
:
For research use only.