ContactUsLinkComponent
Anti-Nestin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10C2] (Alexa Fluor® 488)
undefined
Anti-Nestin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10C2] (Alexa Fluor® 488)
  • Catalog No:
  • STMC60091AD
  • STMC60091AD.1
  • Nom de l'antigène:
  • Nestin
  • Nestin
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • Alexa Fluor® 488
  • Alexa Fluor® 488
  • Clone:
  • 10C2
  • 10C2
  • Réactivité:
  • Cynomolgus monkey, Human
  • Cynomolgus monkey, Human
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID de gène:
  • 10763
  • 10763
  • Isotype:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
Frequently Bought Together