ContactUsLinkComponent
Anti-Sca1 (Ly-6A/E) Rat Monoclonal Antibody [clone: E13-161.7] (FITC)
Anti-Sca1 (Ly-6A/E) Rat Monoclonal Antibody [clone: E13-161.7] (FITC)
Fournisseur:  STEMCELL Technologies
Certificats
undefined
Anti-Sca1 (Ly-6A/E) Rat Monoclonal Antibody [clone: E13-161.7] (FITC)
Fournisseur:  STEMCELL Technologies
Spécifications
  • Catalog No:
  • STMC60032FI
  • STMC60032FI.1
  • Nom de l'antigène:
  • Sca1 (Ly-6A/E)
  • Sca1 (Ly-6A/E)
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • Clone:
  • E13-161.7
  • E13-161.7
  • Réactivité:
  • Mouse
  • Mouse
  • Hôte:
  • Rat
  • Rat
  • ID de gène:
  • 110454
  • 110454
  • Isotype:
  • IgG2a kappa
  • IgG2a kappa