ContactUsLinkComponent
Anti-CD235ab Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIR2 (GA-R2)]
Anti-CD235ab Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIR2 (GA-R2)]
Fournisseur:  STEMCELL Technologies
Certificats
undefined
Anti-CD235ab Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIR2 (GA-R2)]
Fournisseur:  STEMCELL Technologies
Spécifications
  • Catalog No:
  • STMC60111
  • STMC60111.1
  • Symbole de l'antigène:
  • CD235ab
  • CD235ab
  • Nom de l'antigène:
  • Glycophorin A/B
  • Glycophorin A/B
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Clone:
  • HIR2 (GA-R2)
  • HIR2 (GA-R2)
  • Réactivité:
  • Human
  • Human
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID de gène:
  • 2993/2994
  • 2993/2994
  • Isotype:
  • IgG2b kappa
  • IgG2b kappa