ContactUsLinkComponent
Anti-CD3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHT1] (PerCP-Cy5.5)
Anti-CD3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHT1] (PerCP-Cy5.5)
Certificates
undefined
Anti-CD3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHT1] (PerCP-Cy5.5)
Specifications
  • Catalog No:
  • STMC60011PS.1
  • STMC60011PS
  • Nom de l'antigène:
  • CD3
  • CD3
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)-Cy5.5®
  • PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)-Cy5.5®
  • Clone:
  • UCHT1
  • UCHT1
  • Réactivité:
  • Chimpanzee, Human
  • Chimpanzee, Human
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID de gène:
  • 915
  • 915
  • Isotype:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa