ContactUsLinkComponent
Anti-CD123 (IL-3Rα) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6H6] (PE)
Anti-CD123 (IL-3Rα) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6H6] (PE)
Certificates
undefined
Anti-CD123 (IL-3Rα) Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6H6] (PE)
Specifications
  • Catalog No:
  • STMC60110PE.1
  • STMC60110PE
  • Nom de l'antigène:
  • CD123 (IL-3Ra)
  • CD123 (IL-3Ra)
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • PE (Phycoerythrin)
  • PE (Phycoerythrin)
  • Clone:
  • 6H6
  • 6H6
  • Réactivité:
  • Sooty mangabey, Rhesus monkey, Human
  • Sooty mangabey, Rhesus monkey, Human
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID de gène:
  • 3563
  • 3563
  • Isotype:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa