ContactUsLinkComponent
Anti-CD68 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Y1/82A] (PE)
Anti-CD68 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Y1/82A] (PE)
Fournisseur:  STEMCELL Technologies
Certificats
undefined
Anti-CD68 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Y1/82A] (PE)
Fournisseur:  STEMCELL Technologies
Spécifications
  • Catalog No:
  • STMC60105PE
  • STMC60105PE.1
  • Nom de l'antigène:
  • CD68
  • CD68
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • PE (Phycoerythrin)
  • PE (Phycoerythrin)
  • Clone:
  • Y1/82A
  • Y1/82A
  • Réactivité:
  • Human
  • Human
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID de gène:
  • 968
  • 968
  • Isotype:
  • IgG2b kappa
  • IgG2b kappa