ContactUsLinkComponent
Anti-TCR Gamma/Delta Hamster Monoclonal Antibody [clone: GL3] (FITC)
Anti-TCR Gamma/Delta Hamster Monoclonal Antibody [clone: GL3] (FITC)
Certificates
undefined
Anti-TCR Gamma/Delta Hamster Monoclonal Antibody [clone: GL3] (FITC)
Specifications
  • Catalog No:
  • STMC60104FI
  • STMC60104FI.1
  • Nom de l'antigène:
  • TCR Gamma/Delta
  • TCR Gamma/Delta
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • Clone:
  • GL3
  • GL3
  • Réactivité:
  • Mouse
  • Mouse
  • Hôte:
  • Hamster
  • Hamster
  • ID de gène:
  • 110066/110067
  • 110066/110067
  • Isotype:
  • IgG2 kappa
  • IgG2 kappa