ContactUsLinkComponent
Anti-CD24 Rat Monoclonal Antibody [clone: M1/69] (FITC)
Anti-CD24 Rat Monoclonal Antibody [clone: M1/69] (FITC)
Certificates
undefined
Anti-CD24 Rat Monoclonal Antibody [clone: M1/69] (FITC)
Specifications
  • Catalog No:
  • STMC60099FI.1
  • STMC60099FI
  • Nom de l'antigène:
  • CD24
  • CD24
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • Clone:
  • M1/69
  • M1/69
  • Réactivité:
  • Mouse
  • Mouse
  • Hôte:
  • Rat
  • Rat
  • ID de gène:
  • 12484
  • 12484
  • Isotype:
  • IgG2b kappa
  • IgG2b kappa