ContactUsLinkComponent
Anti-CD45RO Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHL1] (PE)
Anti-CD45RO Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHL1] (PE)
Fournisseur:  STEMCELL Technologies
Certificats
undefined
Anti-CD45RO Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHL1] (PE)
Fournisseur:  STEMCELL Technologies
Spécifications
  • Catalog No:
  • STMC60097PE
  • STMC60097PE.1
  • Nom de l'antigène:
  • CD45RO
  • CD45RO
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • PE (Phycoerythrin)
  • PE (Phycoerythrin)
  • Clone:
  • UCHL1
  • UCHL1
  • Réactivité:
  • Common marmoset, Chimpanzee, Human
  • Common marmoset, Chimpanzee, Human
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID de gène:
  • 5788
  • 5788
  • Isotype:
  • IgG2a kappa
  • IgG2a kappa