ContactUsLinkComponent
Anti-c-KIT Mouse Monoclonal Antibody [clone: 104D2] (APC)
Anti-c-KIT Mouse Monoclonal Antibody [clone: 104D2] (APC)
Certificates
undefined
Anti-c-KIT Mouse Monoclonal Antibody [clone: 104D2] (APC)
Specifications
  • Catalog No:
  • STMC60087AZ.1
  • STMC60087AZ
  • Symbole de l'antigène:
  • CD117
  • CD117
  • Nom de l'antigène:
  • c-KIT
  • c-KIT
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • APC (Allophycocyanin)
  • APC (Allophycocyanin)
  • Clone:
  • 104D2
  • 104D2
  • Réactivité:
  • Cynomolgus monkey, Human, Bovine
  • Cynomolgus monkey, Human, Bovine
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID de gène:
  • 3815
  • 3815
  • Isotype:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa