ContactUsLinkComponent
Anti-CD11b Mouse Monoclonal Antibody [clone: ICRF44] (FITC)
Anti-CD11b Mouse Monoclonal Antibody [clone: ICRF44] (FITC)
Certificates
undefined
Anti-CD11b Mouse Monoclonal Antibody [clone: ICRF44] (FITC)
Specifications
  • Catalog No:
  • STMC60040FI
  • STMC60040FI.1
  • Nom de l'antigène:
  • CD11b
  • CD11b
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • Clone:
  • ICRF44
  • ICRF44
  • Réactivité:
  • Baboon, Pig, Cynomolgus monkey, Common marmoset, Rhesus monkey, Chimpanzee, Human
  • Baboon, Pig, Cynomolgus monkey, Common marmoset, Rhesus monkey, Chimpanzee, Human
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID de gène:
  • 3684
  • 3684
  • Isotype:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa