ContactUsLinkComponent
Anti-CD117 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 104D2] (PE)
Anti-CD117 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 104D2] (PE)
Fournisseur:  STEMCELL Technologies
Certificats
undefined
Anti-CD117 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 104D2] (PE)
Fournisseur:  STEMCELL Technologies
Spécifications
  • Catalog No:
  • STMC60087PE
  • STMC60087PE.1
  • Symbole de l'antigène:
  • CD117
  • CD117
  • Nom de l'antigène:
  • c-KIT
  • c-KIT
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • PE (Phycoerythrin)
  • PE (Phycoerythrin)
  • Clone:
  • 104D2
  • 104D2
  • Réactivité:
  • Cynomolgus monkey, Human, Bovine
  • Cynomolgus monkey, Human, Bovine
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID de gène:
  • 3815
  • 3815
  • Isotype:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa