ContactUsLinkComponent
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHT2] (FITC)
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHT2] (FITC)
Fournisseur:  STEMCELL Technologies
Certificats
undefined
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: UCHT2] (FITC)
Fournisseur:  STEMCELL Technologies
Spécifications
  • Catalog No:
  • STMC60082FI
  • STMC60082FI.1
  • Nom de l'antigène:
  • CD5
  • CD5
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • Clone:
  • UCHT2
  • UCHT2
  • Réactivité:
  • Capuchin monkey, Cynomolgus monkey, Common marmoset, Rhesus monkey, Chimpanzee, Human, Owl monkey
  • Capuchin monkey, Cynomolgus monkey, Common marmoset, Rhesus monkey, Chimpanzee, Human, Owl monkey
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID de gène:
  • 921
  • 921
  • Isotype:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa