ContactUsLinkComponent
Anti-Igg2b Isotype Control Mouse Monoclonal Antibody [clone: MPC-11] (Biotin)
Anti-Igg2b Isotype Control Mouse Monoclonal Antibody [clone: MPC-11] (Biotin)
Fournisseur:  STEMCELL Technologies
Certificats
undefined
Anti-Igg2b Isotype Control Mouse Monoclonal Antibody [clone: MPC-11] (Biotin)
Fournisseur:  STEMCELL Technologies
Spécifications
  • Catalog No:
  • STMC60072BT.1
  • STMC60072BT
  • Nom de l'antigène:
  • Igg2b Isotype Control
  • Igg2b Isotype Control
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • Biotin
  • Biotin
  • Clone:
  • MPC-11
  • MPC-11
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • Isotype:
  • IgG2b kappa
  • IgG2b kappa