ContactUsLinkComponent
Anti-Igg2a Isotype Control Mouse Monoclonal Antibody [clone: MOPC-173] (APC)
undefined
Anti-Igg2a Isotype Control Mouse Monoclonal Antibody [clone: MOPC-173] (APC)
  • Catalog No:
  • STMC60071AZ.1
  • STMC60071AZ
  • Nom de l'antigène:
  • Igg2a Isotype Control
  • Igg2a Isotype Control
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • APC (Allophycocyanin)
  • APC (Allophycocyanin)
  • Clone:
  • MOPC-173
  • MOPC-173
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • Isotype:
  • IgG2a kappa
  • IgG2a kappa
Frequently Bought Together