ContactUsLinkComponent
Anti-Igg1 Isotype Control Rat Monoclonal Antibody [clone: RTK2071] (PE)
Anti-Igg1 Isotype Control Rat Monoclonal Antibody [clone: RTK2071] (PE)
Certificates
undefined
Anti-Igg1 Isotype Control Rat Monoclonal Antibody [clone: RTK2071] (PE)
Specifications
  • Catalog No:
  • STMC60075PE
  • STMC60075PE.1
  • Nom de l'antigène:
  • Igg1 Isotype Control
  • Igg1 Isotype Control
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • PE (Phycoerythrin)
  • PE (Phycoerythrin)
  • Clone:
  • RTK2071
  • RTK2071
  • Hôte:
  • Rat
  • Rat
  • Isotype:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa