ContactUsLinkComponent
Anti-IFN-gamma Rat Monoclonal Antibody [clone: XMG1.2] (APC)
Anti-IFN-gamma Rat Monoclonal Antibody [clone: XMG1.2] (APC)
Certificates
undefined
Anti-IFN-gamma Rat Monoclonal Antibody [clone: XMG1.2] (APC)
Specifications
  • Catalog No:
  • STMC100-0278
  • STMC100-0277
  • Nom de l'antigène:
  • IFN-gamma
  • IFN-gamma
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • APC (Allophycocyanin)
  • APC (Allophycocyanin)
  • Clone:
  • XMG1.2
  • XMG1.2
  • Réactivité:
  • Mouse
  • Mouse
  • Hôte:
  • Rat
  • Rat
  • ID de gène:
  • 15978
  • 15978
  • Isotype:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa