ContactUsLinkComponent
Mouse Recombinant IL-13
Mouse Recombinant IL-13
Fournisseur:  STEMCELL Technologies
Certificats
undefined
Mouse Recombinant IL-13
Fournisseur:  STEMCELL Technologies
Spécifications
  • Type de protéine/peptide:
    Recombinant
  • Species:
    Mouse
  • Nom de la protéine/du peptide:
    IL-13
  • Purity:
    ≥95%