Immersion Circulators, ICC 150 lite
Immersion Circulators, ICC 150 lite
ICC 150 lite EU plug, ICC 150 lite, ±0,05, 2 kW, 8 L, Acier inoxydable, 135×180×303 mm, 4,7 kg
N° de catalogue IKAA20105581
Fournisseur:   IKA
Immersion Circulators, ICC 150 lite
N° de catalogue IKAA20105581
Fournisseur:  IKA
Immersion Circulators, ICC 150 lite
ICC 150 lite EU plug, ICC 150 lite, ±0,05, 2 kW, 8 L, Acier inoxydable, 135×180×303 mm, 4,7 kg
Prix
1 100,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The compact immersion circulators of the lite series are powerful and of high quality, with a focus on essential basic functions, excellent performance and efficient operation. ICC 150 lite is suitable for tempering liquids up to 150 °C. The integrated pressure/suction pump allows the device to be used for internal and external applications.
Increased safety: ICC 150 lite is approved for use with flammable liquids in accordance with DIN 12876, safety class III. It detects an overflow, e.g. due to an unintentional increase in the volume of oils, and switches the heating off safely.
Convenient handling: The integrated stand enables easy cleaning and prevents important components from being damaged.
Durability and low maintenance: Robust design thanks to high-quality material, housing made of coated stainless steel.
USB and RS232 interface for monitoring, control and documentation.
Easy configuration: To make configuration of your temperature control system as convenient as possible, IKA offers 'ready-to-connect' packages with all the necessary accessories.
Spécifications
  • Puissance de chauffe:
    2 kW
  • Poids:
    4,7 kg
  • Capacité:
    8 L
  • Désignation:
    ICC 150 lite EU plug
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Seq:
    01
  • l×p×h:
    135×180×303 mm
  • Précision de temp.:
    ±0,05
  • Type:
    ICC 150 lite
  • Cat. No.:
    IKAA20105581
  • Max. pump pressure flow:
    0,3 bar
  • Puissance calorifique:
    2000 W
  • Affichage:
    LED
  • Débit max.:
    15 L/min
  • Température min.:
    –25 °C
  • Exigence électrique:
    230 V, 50/60 Hz
  • Modèle:
    ICC 150 lite
  • Minuterie:
    No
  • Plage de température de fonctionnement:
    Ambient... 150 °C
  • Max. suction flow rate:
    0,1 bar
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4569000
    Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 91,40 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20017366
    Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    All configurations with any number of devices can be controlled at the same time
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 14 820,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Capacité
    Bain l×p×h
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20004382
    IB R 9 eco (bath only)
    9 L
    307×239×151 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 556,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Plage de température
    Viscosité
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20003518
    Heating fluid
    +20...+200 °C
    50 mm²/s
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 9 kg - 714,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA2606700
    Coated metal hoses, length 1 m, max. teperature 300 °C
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 610,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4568900
    Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 12 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 46,70 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20003668
    Floating tube rack for 8×15 ml tubes
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - 51,80 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20004613
    Tube PUR 90 °C, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 200,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Capacité
    Bain l×p×h
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20004383
    IB R 20 eco (bath only)
    20 L
    504×317×151 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 722,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4568800
    Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 36,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4569100
    Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 108,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4569300
    Tube FKM, 2×1,5 m, M 16×1, −30...+180 °C, Ø 12 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 070,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4248200
    Plastic bath, size L, 18 L
    IB 18 eco
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 722,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20102324
    Hose, silicone, 3 m, Ø 6 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 41,10 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA10011654
    Hose set includes M 16×1 connection, PUR 90 °C, Ø 12 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 205,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA25001061
    Cooling coil
    ICC
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 192,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA10011653
    Hose set FKM includes insulation, Ø 8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 489,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4471500
    Small cover for small bath
    ICC control, ICC basic eco 8, ICC control eco 8 c
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 192,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4569200
    Tube FKM, 2×1,5 m, −30...+180 °C, Ø 8 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 806,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20003669
    Floating tube rack for 4×50 ml tubes
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - 51,80 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20004612
    Reinforced tube PUR 90 °C, Ø 8 mm, 2×1,5 m
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 161,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA10011652
    Hose set includes insulation, FKM, Ø 12 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 642,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4248500
    Stainless steel bath, size S, 9 L
    IB 9 pro
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 746,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4248100
    Plastic bath, size S, 8 L
    IB 8 eco
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 524,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20003667
    Floating tube rack for 24×2,0 ml tubes
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - 51,80 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Plage de température
    Viscosité
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20003521
    Heating fluid
    +20...+200 °C
    50 mm²/s
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 kg - 761,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20113271
    Temperature control hose, 1,6 m
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 1 150,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4248600
    Large stainless steel bath, 20 L
    IB pro
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 987,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Type
    Plage de température
    Viscosité
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20003520
    Heating fluid
    +20...+200 °C
    50 mm²/s
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 kg - 681,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA4471600
    Large cover for large bath (except IB R RO 15 eco)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 274,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20019397
    Labworldsoft® 6 Starter
    Small configurations with up to 3 devices can be controlled at the same time
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 6 500,00 €