Tube Mill 100 Control Pharma Solution Package
Tube Mill 100 Control Pharma Solution Package
Tube Mill 100 control pharma solution package
N° de catalogue IKAA10013309
Fournisseur:   IKA
Tube Mill 100 Control Pharma Solution Package
N° de catalogue IKAA10013309
Fournisseur:  IKA
Tube Mill 100 Control Pharma Solution Package
Tube Mill 100 Control Pharma Solution Package
Tube Mill 100 control pharma solution package
Prix
2 680,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Tube Mill 100 control pharma solution package for fast grinding of tablets without the risk of cross-contamination.
The Tube Mill 100 control pharma solution package, consisting of the Tube Mill 100 control batch mill and patented disposable plastic chambers with a volume of 100 ml (MT 100.10).
Grinding, storage and transport of the samples takes place in a closed, disposable grinding chamber which eliminates the risk of cross-contamination between different batches. The time-consuming cleaning of the mill and the containers after each cycle is also eliminated. The MT grinding chambers are designed to process even the smallest sample quantities from 1 g.
The Tube Mill 100 control is a batch mill for grinding hard, brittle and dry materials up to Mohs hardness 5. With its disposable and reusable grinding chambers with volumes of 40 or 100 ml, it is versatile and can be used for a wide range of requirements.
Delivery information: Tube Mill 100 control, MT 100.10 Disposable grinding chamber (10 pieces.), MMT 40.1 Multi-use milling tube.
Spécifications
  • Désignation:
    Tube Mill 100 control pharma solution package
  • Cat. No.:
    IKAA10013309
  • Vitesse périphérique:
    65 min⁻¹
  • Poids:
    2,8 kg
  • Dimensions:
    180×300×212 mm
  • Avance de l'échantillon:
    10 mm
  • Exigence électrique:
    220 - 240 V, 50/60 Hz, 100 W
  • Volume max.:
    100 ml
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20011531
    MT 40 disposable grinding chamber, with twisted blade, usable volume 40 ml, pack of 100
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 969,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20003378
    Jeu de pièces de rechange MMT 40.100 pour l'abrasion
    comprenant 100 joints, 10 fouets et 10 raccords
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 197,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20001984
    Chambre de broyage MT 40 stérile à usage unique, volume utile de 40 ml, boîte de 10
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 169,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20015380
    Disposable grinding chamber, titanium beater 40 ml, pack of 10
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 169,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20019576
    MTT 100.10, disposable grinding chamber with titanium beater, 100 ml volume. Chamber made from transparent plastic so grinding tests can be observed at any time, for heavy metal analysis
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 197,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 412-1002
    Chambre de broyage MT 40 à usage unique, volume utile de 40 ml, boîte de 10
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 99,50 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20001173
    Chambre de broyage MT 40 à usage unique, volume utile de 40 ml, boîte de 100
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 830,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20008386
    MT 100 disposable grinding chamber, usable volume 100 ml, pack of 10
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 113,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20017366
    Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    All configurations with any number of devices can be controlled at the same time
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 14 820,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20012571
    MT 100 disposable grinding chamber, sterile, usable volume 100 ml, pack of 10
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 197,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20003165
    Kit MMT 40.1 en acier inoxydable, comprenant une chambre multi-usage MMT 40, 25 joints,
    5 fouets et 5 raccords
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 291,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20001182
    Couvercle pour MT 40
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 71,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20019397
    Labworldsoft® 6 Starter
    Small configurations with up to 3 devices can be controlled at the same time
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 6 500,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20006984
    MT 100 disposable grinding chamber, usable volume 100 ml, pack of 50
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST - 493,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • IKAA20016315
    Kit MMT 100.1 en acier inoxydable, comprenant une chambre multi-usage MMT 100, 25 joints,
    5 fouets et 5 raccords
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 318,00 €