Étalon de référence Pesticide, Azinphos-éthyl 100 µg/ml en solution dans cyclohexane
Catalog # EHERXA10360000CY
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:2642-71-9
- Désignation:Azinphos-éthyl 100 µg/ml en solution dans cyclohexane
- Formula:C₁₂H₁₆N₃O₃PS₂
- Désignation:Azinphos-ethyl