Tétrachlorozincate de 1,3-diamino-7-(diéthylamino)-4-méthylphénoxazine-5-ium (1:2)
Catalog # MOLE45545810
Supplier: Molekula
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g
- Seq:3308
Specifications
About this item
:
:801.96 g/mol
EINECS:279-675-0
CAS Number:81029-05-2
:10127-36-3
Formula:C₃₄H₄₂Cl₄N₈O₂Zn
MDL Number:MFCD00148901