Wright-Giemsa stain modifié
4 L
N° de catalogue WG128-4L
Inflammable
Toxique
Santé
Fournisseur:   SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Wright-Giemsa stain modifié
N° de catalogue WG128-4L
Numéro CAS:  
Wright-Giemsa stain modifié
4 L
Numéro CAS:  
Prix
563,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 4 L
Product Details & Documents
When blood films are stained using Wright-Giemsa Stain, the white blood cell nucleus and cytoplasm take on the characteristic blue or pink coloration. The combination of purified eosin and thiazine dyes in the product eliminates inconsistent staining and yields reproducible chromogenic responses.
Synonymes:  Wright-Giemsa Solution
  • Numéro MDL:MFCD00132593
  •  :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ500
  • Point d'éclair:11 °C (coupe fermée)
  • Température de stockage:Room Temperature
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance (Turbidity)
    Essentially free of precipitate:
    Clear
  • Appearance (Colour):
    Blue
  • Appearance (Form):
    Solution
  • pH:
    6.7 - 6.9
  • 18 months:
    Conforms
    Cells stain within the performance characteristics when using Sigma-Aldrich Procedure No. WG
Spécifications
  • Cdt:
    4 L
  • Cat. No.:
    WG128-4L