Clip rapide
Clip rapide
Quick clip, Polyamide, 220 mm, blanc
Catalog # SAMP8219A-220
Supplier:   Sampling Systems
Clip rapide
Catalog # SAMP8219A-220
Supplier:  Sampling Systems
Clip rapide
Clip rapide
Quick clip, Polyamide, 220 mm, blanc
Price
960,00 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Le clip rapide permet de sceller instantanément les sacs.
  • Scelle instantanément les sacs de manière étanche aux poudres et à l'eau.
Les clips rapides peuvent être réutilisés plusieurs fois, ce qui constitue une solution pratique et économique pour sceller différents types de sacs.
Specifications
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    Quick clip
  • Longueur:
    220 mm
  • Matière:
    Polyamide