ContactUsLinkComponent
Bouchon, IN-Stopper
  720-2581
 :  B. Braun
undefined
Bouchon, IN-Stopper
  720-2581
 :  B. Braun
  • Désignation:
    IN-Stopper closure stopper with injection port, Priming volume: 0,20 ml, pressure resistance: 2 bar, shelf life: 60 months
  • Cdt:
    100
IN-Stopper est un cône de fermeture luer lock mâle avec un port d'injection pour les injections intermittentes à travers une membrane d'injection. Il ferme les accès femelles et offre un accès à l'aiguille via une membrane d'injection, par exemple à une solution de perfusion, et présente une surface extérieure lisse et hygiénique.
  • Surface extérieure lisse et hygiénique
  • Offre un accès à l'aiguille via une membrane qui n'est pas en latex
  • IN-Stopper peut être utilisé avec de l'alcool et des lipides
  • IN-Stopper est non toxique et apyrogène
  • Facile et pratique à manipuler
  • Cinq insertions possibles
Le dispositif peut être utilisé pour tous les patients pour lesquels une thérapie par perfusion est prescrite. Il n'y a pas de limitations liées au sexe ou à l'âge. IN-Stopper peut être utilisé pour les adultes, les enfants et les nouveau-nés.